ENA238713014
Enamine
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
About This Item
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c14-10-11-5-4-6-12(9-11)13(16)15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2
Clave InChI
BXLNHFVIUOMFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51663
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)