ENA181911499
Enamine
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-acetyl-1-piperazinyl)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N4O/c1-10(17)15-4-6-16(7-5-15)12-8-11(9-13)2-3-14-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clave InChI
VQKPYKKEBRBJOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37067
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)