CIAH987EE201
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
About This Item
bp
197.3C at 760 mmHg
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanone
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D1226.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)