Merck
CH4102150845
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1H-tetrazol-1-yl)acetone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-(5-amino-1H-tetraazol-1-yl)acetone
Inchi Code
1S/C4H7N5O/c1-3(10)2-9-4(5)6-7-8-9/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Clave InChI
QVEHLATVHQUESH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4021703
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4021703_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)