Merck
Z-014
Supelco
Zopiclone-N-Oxide-D4 solution
100 μg/mL in methanol (with 1% 1M HCl), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13D4ClN6O4
Peso molecular:
408.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (with 1% 1M HCl)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC(C=N1)=CC=C1N(C2=O)C(OC(N3C([2H])([2H])C[N+](C)([O-])CC3([2H])[2H])=O)C4=C2N=CC=N4
InChI
1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2
Clave InChI
IPTIKKTXLHVRKN-KXGHAPEVSA-N
Descripción general
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of zopiclone N-oxide levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis. Zopiclone N-oxide is a primary, active metabolite of zopiclone in urine as well as a major pharmaceutical impurity of zopiclone known as Eszopiclone Impurity A. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic and is used in the treatment of insomnia.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)