Merck
U-004
Supelco
U-47700-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19D3Cl2N2O
Peso molecular:
332.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
drug control
estupefaciente (Spain)
concentración
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This stable-labeled Snap-N-Shoot® internal standard is offered as DEA-exempt solution and suitable for quantitation of U-47700 levels in urine or blood by LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. U-47700 is a highly potent opioid agonist, not structurally related to fentanyl, that has been confirmed in opioid overdoses and deaths. Novel synthetic opioids (NSOs) created to circumvent drug control laws such as U-47700 have no recognized therapeutic use, are clandestinely manufactured and sold on conventional or dark web.
Información legal
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)