Merck
P-088
Supelco
Protriptyline-d3 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Protriptyline-D3 hydrochloride solution
Seleccione un Tamaño
1 ML
97,20 €
97,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
97,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19D3H18N · HCl
Peso molecular:
302.86
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
97,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])NCCCC1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H/i1D3;
Clave InChI
OGQDIIKRQRZXJH-NIIDSAIPSA-N
Descripción general
A stable labeled internal standard for protriptyline testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. Protriptyline is a second generation tricyclic antidepressant (TCA) marketed under the trade name Vivactil®, for treatment of major depression and ADHD.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vivactil is a registered trademark of Teva Women's Health, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)