Merck
P-036
Supelco
(R,R)-(-)-Pseudoephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
(1R,2R)-(-)-Pseudoephedrine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
165.23
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto P-036 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
Clave InChI
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Descripción general
Pseudoephedrine, a phenethylamine analog, is used as a decongestant in over-the-counter cough and cold preparations such as Sudafed, Claritin-D, and MucinexD. Pseudoephedrine is a reagent in illegal methamphetamine production and is used by athletes as a performance enhancing drug. This Snap-N-Spike® standard is suitable for LC/MS or GC/MS pseudoephedrine testing applications in forensic analysis, urine drug testing, clinical toxicology and sports testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)