Merck
O-004S
Supelco
Oxymorphone solution
new
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Oxymorphone solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
301.34
Número MDL:
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
Clave InChI
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Descripción general
A certified Snap-N-Spike® solution of oxymorphone suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology, and pharmaceutical research to forensic analysis and urine drug testing. Oxymorphone, sold under trade names such as Opana, Numorphan, and Numorphone, is an opiate analgesic indicated for the relief of moderate to severe pain.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C