Documentos clave
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
185.69
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Brain, Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)