Merck
N-054
Supelco
Norhydrocodone-d3 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Norhydrocodone-D3 hydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17D3H16NO3 · HCl
Peso molecular:
324.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@H]3CCC(=O)[C@@H]4Oc1c25
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-20-13-5-2-9-8-11-10-3-4-12(19)16-17(10,6-7-18-11)14(9)15(13)21-16;/h2,5,10-11,16,18H,3-4,6-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1/i1D3;
Clave InChI
IQVZQPJFFRBEHK-PPYOUCNTSA-N
Descripción general
A stable-labeled internal standard applicable for quantitation of hydrocodone levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis or pharmaceutical research. Norhydrocodone is a primary urinary metabolite of the analgesic hydrocodone. Hydrocodone, a semi-synthetic opioid derived from codeine and thebaine, is used as a painkiller and as an antitussive.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)