Merck
M-047
Supelco
Mescaline hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO3·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
247.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
FVZVSNDNKMOYKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A certified solution standard applicable for use in a variety of LC/MS or GC/MS applications from urine drug testing to forensic analysis and clinical toxicology. Mescaline is an illicit psychedelic drug also known as Peyote. This alkaloid occurs naturally in the peyote cactus.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)