Merck
H-178
Supelco
3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
H-178-1ML
125,00 €
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
H-178-1ML
125,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H7O3 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
130.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[Na].O[13CH]([13CH2][13C](=O)O)[13CH3]
Clave InChI
CWQQGENZHRKCMJ-UJNKEPEOSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)