Merck
H-129
Supelco
α-Hydroxyetizolam solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15ClN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
358.85
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[s]1c2c(cc1C(O)C)C=NC(c4[n]2c(nn4)C)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-11-8-19-15(12-5-3-4-6-13(12)18)16-21-20-10(2)22(16)17(11)24-14/h3-9,15,23H,1-2H3
Clave InChI
BTGCWXDWJAGZML-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A major urinary metabolite of the benzodiazepine etizolam. Etizolam, commonly sold under the trade name Etilaam, Etizola, or Depas, is a benzodiazepine analog used for the short-term treatment of insomnia, anxiety, or panic attacks. This certified Snap-N-Spike®; solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M J Smyth et al.
European journal of immunology, 28(12), 4162-4169 (1998-12-23)
Mouse CD8+ CTL reactive with an H-2Db presented 9-mer peptide of the human papilloma virus 16 (HPV-16) protein E749-57 (RAHYNIVTF) were generated from the splenocytes of wild-type C57BL/6 (B6), B6.perforin-deficient, B6.gld or B6.TNF-deficient mice. In short-term (4 h) assays, CTL
M Gunzer et al.
Immunity, 13(3), 323-332 (2000-10-06)
Cognate interactions of naive T cells with antigen-presenting dendritic cells require physical cell-cell contacts leading to signal induction and T cell activation. Using a three-dimensional collagen matrix videomicroscopy model for ovalbumin peptide-specific activation of murine and oxidative mitogenesis of human
Jeffrey A Luross et al.
Arthritis and rheumatism, 46(6), 1671-1682 (2002-07-13)
The receptor-binding B subunit of Escherichia coli heat-labile enterotoxin (EtxB) is a highly stable, nontoxic protein that is capable of modulating immune responses. This study was conducted to determine whether mucosal administration of EtxB can block collagen-induced arthritis (CIA) and
Anthony R Fehr et al.
Journal of virology, 85(2), 663-674 (2010-11-05)
We have previously reported that a newly annotated gene of human cytomegalovirus (HCMV), UL21a, encodes an early viral protein termed pUL21a. Most notably, the virions of a UL21a deletion virus had markedly reduced infectivity, indicating that UL21a is required to
C E Alexander et al.
European journal of immunology, 31(4), 1199-1210 (2001-04-12)
In this study we show an increased incidence of T cell apoptosis in the liver and spleen of mice infected with Leishmania donovani. T cells from L. donovani-infected mice were found to be increasingly susceptible to CD95-mediated apoptosis in vitro