H-119
m-Hydroxycocaine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
202,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
202,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@H]2C(C(CC1CC2)OC(=O)c3cc(ccc3)O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C17H21NO5/c1-18-11-6-7-13(18)15(17(21)22-2)14(9-11)23-16(20)10-4-3-5-12(19)8-10/h3-5,8,11,13-15,19H,6-7,9H2,1-2H3/t11?,13-,14?,15?/m1/s1
Clave InChI
IQXBUEUAOWARGT-QZMFJGEPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)