Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 304,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13D6H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
261.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(C2(O)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO2)=CC=C1
InChI
1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
InChI key
RCOBKSKAZMVBHT-XERRXZQWSA-N
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of hydroxybupropion levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. (±)-Hydroxybupropion is a major bupropion metabolie in urine. Bupropion is a pharmaceutical used as an antidepressant and a smoking cessation drug sold under the trade name Wellbutrin® and Zyban®.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wellbutrin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Zyban is a registered trademark of Everris International B.V.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?