Documentos clave
G-027
Supelco
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Gingerols/Shogaols Mix Solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26O4
Peso molecular:
294.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composición
6-Gingerol, 500 μg/mL
8-Gingerol, 500 μg/mL
10-Gingerol, 500 μg/mL
6-Shogaol, 500 μg/mL
8-Shogaol, 500 μg/mL
10-Shogaol, 500 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)