Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 310,00 € |
Acerca de este artículo
310,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH]([13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)NCc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1,24+1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-JKYNXJBRSA-N
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1 mg/mL in methanol with 0.1N NaOH, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description ≥98 atom %, ≥95% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP) |
| format single component solution | format single component solution | format - | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature - | feature - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH) | concentration 1 mg/mL in methanol with 0.1N NaOH | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?