Merck
F-024
Supelco
(±)-4-Fluoromethamphetamine-D5 (side chain) hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9D5FN · HCl
Peso molecular:
208.72
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(C(NC)([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=C(F)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-3-5-10(11)6-4-9;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H/i1D3,7D,8D;
Clave InChI
ATENQHYHZHUQLJ-JRXSFSLASA-N
Descripción general
An internal standard suitable for quantitation of 4-Fluoromethamphetamine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in forensic analysis, clinical toxicology or urine drug testing. Also known as 4-FMA, 4-Fluoromethamphetamine is sold as a club/designer drug in the illicit market. As a fluoro analog of methamphetamine, the drug produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)