Merck
F-021
Supelco
(±)-2-Fluoromethamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14FN · HCl
Peso molecular:
203.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC1=C(CC(NC)C)C=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-5-3-4-6-10(9)11;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
GTSVNAIEHCXQPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS methamphetamine testing methods in clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. A fluoro analog of methamphetamine, 2-Fluoromethamphetamine is sold as a club/designer drug in the illicit market. The drug, also known as 2-FMA, produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)