Saltar al contenido
F-020
(±)-4-Fluoromethamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(C)CC1=CC=C(F)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H14FN.ClH/c1-8(12-2)7-9-3-5-10(11)6-4-9;/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3;1H
InChI key
ATENQHYHZHUQLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as 4-FMA, 4-Fluoromethamphetamine is sold as a club/designer drug in the illicit market. As a fluoro analog of methamphetamine, the drug produces stimulant and possibly empathogenic or psychoactive effects. This Certified Spiking Solution® is suitable for LC/MS or GC/MS methamphetamine or amphetamine testing methods in clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)