E-136
Echinacea Phenolic Mix solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
467,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
467,00 €
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composición
Caftaric Acid, 500 μg/mL
Chicoric Acid, 500 μg/mL
Chlorogenic Acid, 500 μg/mL
1,3-Dicaffeoylquinic acid, 500 μg/mL
Echinacoside, 500 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
Categorías relacionadas
Descripción general
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)