Saltar a
E-132
Ethylmorphine-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18D5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
318.42
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)