Documentos clave
D-095
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2C-D, or 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine, is a psychedelic drug and stimulant. As a structural analog to 2C-B, 2C-C, and 2C-I, 2C-D is part of the 2C series of phenethylamines. The designer drug is sold under street names including 2C-D or 2C-M. This certified reference solution is suitable as a starting material for calibrators or controls in phenethylamine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)