Merck
D-029
Supelco
Digoxin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
79,40 €
79,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
79,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H64O14
Número de CAS:
Peso molecular:
780.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
79,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
Clave InChI
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Descripción general
Digoxin is a cardiac glycoside used to treat a variety of heart conditions from atrial fibrilation to heart failure. The drug is sold under the trade names Lanoxin®, Digitek®, or Lanoxicamps. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Digitek is a registered trademark of Mylan Bertek Pharmaceuticals, Inc.
Lanoxin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Digoxin increases deaths in patients with atrial fibrillation.
Andros Tofield
European heart journal, 34(11), 793-793 (2013-04-25)
Mihai Gheorghiade et al.
European heart journal, 34(20), 1489-1497 (2013-04-18)
Digoxin is recommended for long-term rate control in paroxysmal, persistent, and permanent atrial fibrillation (AF). While some analyses suggest an association of digoxin with a higher mortality in AF, the intrinsic nature of this association has not been examined in
Ryozo Nagai et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 77(4), 908-916 (2013-03-19)
A rapid heart rate (HR) during atrial fibrillation (AF) and atrial flutter (AFL) in left ventricular (LV) dysfunction often impairs cardiac performance. The J-Land study was conducted to compare the efficacy and safety of landiolol, an ultra-short-acting β-blocker, with those
The toxicology literature of 2011: issues impacting the emergency physician.
Nathan P Charlton et al.
The American journal of emergency medicine, 31(3), 597-601 (2013-02-06)
Jie Wu et al.
Transplantation, 95(3), 434-441 (2013-01-09)
Th17 responses have been suggested to participate in the pathogenesis of acute allograft rejection. RORγt is the master transcription factor that controls Th17 cell differentiation and expansion. However, little is known about the effect that antagonizing RORγt activity may have
Protocolos
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18