Merck
C-206
Supelco
Cetirizine-13C6 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1513C6H25ClN2O3
Peso molecular:
394.84
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)N3CCN(CCOCC(O)=O)CC3)C=C1
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)