Saltar a
A-203
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinónimos:
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
270,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
vial of 100 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
mp
165-168 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)