Documentos clave
A-145
Supelco
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composición
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.