LM1202
Avanti
17:0-20:4 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1202-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-43(47)53-41(39-52-54(48,49)51-37-40(45)36-44)38-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,40-41,44-45H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39H2,1-2H
Clave InChI
ABNFKIWKBSZNJF-ATWIOZHASA-N
Descripción general
Aplicación
- has been used as an internal standard (IS) in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis[2]
- has been used as an internal standard (IS) in liquid chromatography (LC)-MS analysis[3]
- might be used in dual substrate (acyl-CoA and lysophospholipid) choice acyltransferase assay[4]
- might be used for quantitative phospholipid analysis by MS[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)