Merck
LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Sinónimos:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 EA
192,00 €
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
192,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H66NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
635.85
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand LM1000
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
Descripción general
Phospholipids are major structural biomolecules found in biological membranes.[1] Phosphocholine (PC) is an intermediate of phosphatidylcholine synthesis catalyzed by choline kinase.[2]
Aplicación
12:0-13:0 PC or 1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used:
  • as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis[3]
  • as a lipid standard for phospholipid quantification by MS[2]
  • as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing[4]
  • as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phospholipids participate in protein mediated intracellular and extracellular signaling processes.[1]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1000-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shayne A Snider et al.
The Journal of biological chemistry, 293(29), 11600-11611 (2018-06-09)
Choline is an essential nutrient that is required for synthesis of the main eukaryote phospholipid, phosphatidylcholine. Macrophages are innate immune cells that survey and respond to danger and damage signals. Although it is well-known that energy metabolism can dictate macrophage
Dinesh Kumar Barupal et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018-11-21)
Alzheimer's disease (AD) is a major public health priority with a large socioeconomic burden and complex etiology. The Alzheimer Disease Metabolomics Consortium (ADMC) and the Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) aim to gain new biological insights in the disease etiology.
Akifumi Shiomi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(3), 583-593 (2019-11-26)
Fish cell lines are widely used for the studies of developmental biology, virology, biology of aging, and nutrition physiology. However, little is known about their physicochemical properties. Here, we report the phospholipid compositions and mechanical properties of cell membranes derived
Penelope Dimas et al.
eLife, 8 (2019-05-08)
Oligodendrocytes (OLs) support neurons and signal transmission in the central nervous system (CNS) by enwrapping axons with myelin, a lipid-rich membrane structure. We addressed the significance of fatty acid (FA) synthesis in OLs by depleting FA synthase (FASN) from OL
Bingpeng Yan et al.
International journal of molecular sciences, 20(23) (2019-11-30)
Enterovirus A71 (EV-A71) and coxsackievirus A16 (CV-A16) are the most common causes of hand, foot, and mouth disease. Severe EV-A71 and CV-A16 infections may be associated with life-threatening complications. However, the pathogenic mechanisms underlying these severe clinical and pathological features