999993C
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
Sinónimos:
1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (999993C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (999993C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
concentración
10 mg/mL (999993C-10mg)
10 mg/mL (999993C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descripción general
Aplicación
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein) to study the chain length dependence by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology[3]
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiments to determine if the proteins could be reconstituted into phospholipid bilayers[4]
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)