999988P
Avanti
13:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P, powder
Sinónimos:
1,2-di-O-tridecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
266,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
266,00 €
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (999988P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H72NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-29-38-32-34(33-41-42(36,37)40-31-28-35(3,4)5)39-30-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1
Clave InChI
BEBKMIWGRRQYKZ-UUWRZZSWSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)