900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable