Key Documents
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H106N11O17P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1270.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable