900601P
Avanti
Photoclick sphingosine-1-phosphate
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
(2S,3R,E)-2-ammonio-3-hydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
Seleccione un Tamaño
991,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
991,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 250 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)