Merck
890895C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP, MS Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (methyl sulfate salt)
Seleccione un Tamaño
25 MG
214,00 €
200 MG
445,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
214,00 €
200 MG
445,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H83NO8S
Número de CAS:
Peso molecular:
774.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 890895C
concentración
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Clave InChI
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane) is a cationic lipid, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[1] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP.[2] DOTAP mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890895C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP/DOPE ratio and cell type determine transfection efficiency with DOTAP-liposomes
Kim BK, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(10), 1996-2001 (2015)