Merck
890830C
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H73NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
595.98
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (890830C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890830C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
concentración
10 mg/mL (890830C-25mg)
25 mg/mL (890830C-200mg)
tipo de lípido
transfection
cationic lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicación
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Visite la Librería de documentos
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.