880700P
Avanti
16:0 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
238,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
238,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (880700P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880700P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880700P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C83H164NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-81(85)113-78-80(116-82(86)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)79-115-117(88,89)114-33-32-84-83(87)112-77-76-111-75-74-110-73-72-109-71-70-108-69-68-107-67-66-106-65-64-105-63-62-104-61-60-
Clave InChI
NLPYFLRBZNTJNT-MSPJXZLPSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)