880224C
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224C
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (880224C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224C
concentración
5 mg/mL (880224C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash