Merck
880155P
Avanti
ALC-0159
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
α-[2-(ditetradecylamino)-2-oxoethyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), PEG-N,N-ditetradecylacetamide, Methoxypolyethyleneglycoloxy(2000)-N,N-ditetradecylacetamide
Seleccione un Tamaño
25 MG
262,00 €
50 MG
411,00 €
100 MG
640,00 €
200 MG
999,00 €
500 MG
1940,00 €
1 G
3050,00 €
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
262,00 €
50 MG
411,00 €
100 MG
640,00 €
200 MG
999,00 €
500 MG
1940,00 €
1 G
3050,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C121H243NO47
Peso molecular:
2464.20
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
262,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 g (880155P-1G)
pkg of 1x100 mg (880155P-100MG)
pkg of 1x200 mg (880155P-200MG)
pkg of 1x25 mg (880155P-25MG)
pkg of 1x50 mg (880155P-50MG)
pkg of 1x500 mg (880155P-500MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
cationic lipids
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C121H243NO47/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-122(29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121(123)120-169-119-118-168-117-116-167-115-114-166-113-112-165-111-110-164-109-108-163-107-106-162-105-104-161-103-102-160-101-100-159-99-98-158-97-96-157-95
Clave InChI
LPAYAXQFSOFRTA-UHFFFAOYSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-25MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-50MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-100MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-200MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-500MG)
  • 30 mL Amber Glass Screw Cap Vial(880155P-1G)
Otras notas
Quantities limited to 10G in a calendar year per customer.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)