878119P
Avanti
C16 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878119P, powder
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
157,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
157,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (878119P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878119P
tipo de lípido
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Clave InChI
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)