Merck
878100C
Avanti
C17-02:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878100C
Sinónimos:
1-O-Heptadecyl-2-Acetoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (C17 PAF)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H56NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
537.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (878100C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878100C
concentración
5 mg/mL (878100C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descripción general
C17-02:0 PC, also known as 1-O-heptadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C17 PAF) is a platelet activating factor containing ether-linked heptadecyl chain at the sn-1 position and an acetyl group at the sn-2 position.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Platelet-activating factor (PAF) acts as a lipid mediator and is involved in various inflammatory diseases.[2]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878100C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akira Sato et al.
European journal of pharmacology, 745, 46-51 (2014-12-03)
Platelet-activating factor (PAF) is a potent lipid mediator that is implicated in numerous inflammatory diseases. C-reactive protein (CRP) is an acute-phase plasma protein that increases rapidly and dramatically in response to inflammation. In this study, we investigated the effect of
Sunil A Nankar et al.
Biochimie, 95(6), 1196-1207 (2013-02-05)
Apolipoprotein-derived peptides are promising candidates for the treatment of various inflammatory conditions and the main mechanism proposed for the protective action of these peptides includes binding to pro-inflammatory lipid mediators with high affinity and facilitating their sequestration/metabolism/clearance in the body.