870792P
Avanti
D-threo-PPMP
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P, powder
Sinónimos:
1R,2R-(+)-1-phenyl-2-palmitoylamino-3-N-morpholine-1-propanol
Seleccione un Tamaño
238,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
238,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870792P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P
tipo de lípido
bioactive lipids
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CN2CCOCC2
Clave InChI
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)