Merck
870741P
Avanti
18:1 ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870741P, powder
Sinónimos:
(9Z-octadecenyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
5 MG
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
407,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H79N10O16P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1069.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870741P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870741P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-66-24-22-41-30(47)20-21-42-37(50)34(49)39(2,3)26-59-65(56,57)62-64(54,55)58-25-29-33(61-63(51,52)53)32(48)38(60-29)46-28-45-31-35(40)43-27-44-36(31)46;;;/h11-12,27-29,32-34,38,48-49H,4
Clave InChI
NKJGEJWYUPZQQY-ROTIMMBTSA-N
Descripción general
18:1 ether Coenzyme A or (9Z-octadecenyl) Coenzyme A, is a thioether analog of (9Z)-octadecenoic acid. It belongs to a group of long-chain acyl-CoA esters. Long-chain acyl-CoA esters are involved in regulation of various processes such as fatty acid synthesis, enzyme systems, vesicle trafficking, ion channels and ion pumps.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870741P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Elholm et al.
Journal of lipid research, 41(4), 538-545 (2000-04-01)
A detailed analysis of the subcellular distribution of acyl-CoA esters in rat liver revealed that significant amounts of long-chain acyl-CoA esters are present in highly purified nuclei. No contamination of microsomal or mitochondrial marker enzymes was detectable in the nuclear