870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870730P, powder
Sinónimos:
(11Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
426,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
426,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870730P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h9-10,26-28,32-34,38,49-50H
Clave InChI
RHSWTCMGLCWEKJ-PIPRWYFSSA-N
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)