870510P
Avanti
16:0 CDP DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870510P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
283,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
283,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (870510P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870510P
tipo de lípido
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
Clave InChI
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)