870437P
Avanti
C17:0 anandamide phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P, powder
Sinónimos:
heptadecanoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
Seleccione un Tamaño
113,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
113,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870437P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870437P
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)