870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
(TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable