870323P
Avanti
C16:0 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Palmitoyl L-carnitine-d9
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Clave InChI
XOMRRQXKHMYMOC-UBNSAEOJSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)