Merck
870291P
Avanti
16:0 Folate Cap PE
Avanti Research - A Croda Brand 870291P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (sodium salt)
Seleccione un Tamaño
1 MG
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
214,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H100N9Na2O14P
Número de CAS:
Peso molecular:
1272.46
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870291P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870291P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCNC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Categorías relacionadas
Descripción general
16:0 Folate Cap PE, also known as 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (PE-FA), is a head group modified lipid.
Aplicación
16:0 Folate Cap PE or 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) has been used to synthesize functional polymer dots.[1][2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870291P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yufan Zhang et al.
Molecular imaging and biology, 21(6), 1026-1033 (2019-03-17)
Probe-based confocal laser endomicroscopy (pCLE) is a novel technique allowing real-time and high-resolution imaging in vivo. It provides microscopic images and increases the penetration depth of tissues compared with conventional white light endoscopy. The aim of the present study was
High resolution tracking of macrophage cells in deep organs and lymphatics using fluorescent polymer dots
Tang S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(19), 10966-10975 (2019)